The product was great and in the R&D for evaluation
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuSO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.61 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystalline powder
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline powder
composition
Degree of hydration, 4-6
SMILES string
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description purum p.a., crystallized, ≥99.0% (RT) | description 99% | description 98% |
| form crystalline powder | form crystalline | form crystalline | form crystalline |
| assay 98% | assay ≥99.0% (RT) | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| vapor pressure 7.3 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 7.3 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| composition Degree of hydration, 4-6 | composition - | composition - | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?