Kluczowe dokumenty
11526
Lead(II) oxide
meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
About This Item
ciśnienie pary
10 mmHg ( 0 °C)
Próba
99-100.5% (complexometric)
jakość
meets analytical specification of DAC, BPC
zanieczyszczenia
≤0.5% insoluble in acetic acid
strata
≤0.2% loss on ignition, 700 °C
kolor
yellow
mp
886 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Klucz InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system,Kidney,Blood
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)