Merck
Z804010
Specac® Pearl Liquid Analyser Oyster bottom
CaF2, pathlength 1000 μm, parallel windows
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiały
CaF2
Właściwości
parallel windows
producent / nazwa handlowa
Specac Ltd
metody
IR spectroscopy: suitable
długość ścieżki
1000 μm
Opis ogólny
9560 to wysokiej jakości akcesorium do transmisji cieczy przeznaczone do laboratoryjnej analizy próbek spektroskopowych w bliskiej i średniej podczerwieni. Akcesorium zawiera innowacyjny zespół Oyster Cell firmy Specac, który utrzymuje próbkę w płaszczyźnie poziomej. Konstrukcja 9560 i Oyster Cell pozwala na szybkie i łatwe nakładanie próbki oraz czyszczenie między próbkami. Kompletna kuweta cieczowa Oyster składa się z oddzielnego zespołu górnego i dolnego okna, które są połączone w celu utworzenia określonej, spójnej i powtarzalnej długości ścieżki dla kuwety cieczowej w celu zamknięcia próbki cieczy między wewnętrznymi stykającymi się powierzchniami okna. Komora Oyster może być dostarczona jako dwa różne typy (kąt równoległy lub klinowy) kompletnego zespołu komory cieczowej wyposażonego w okno ZnSe lub CaF2. Zespół górnego okienka Oyster wyposażony w określony materiał okienka jest wspólny dla wszystkich oferowanych kompletnych ogniw Oyster. Zespół dolnego okienka Oyster jest oferowany jako wybór do montażu materiału okienka ZnSe lub CaF2 przy ustawieniu okienka pod kątem równoległym lub klinowym. Długość ścieżki do wyboru to 25, 50, 100, 200, 500 i 1000 um.
Cechy i korzyści
  • Najłatwiejszy w użyciu system pobierania próbek cieczy FTIR Szybszy, dokładniejszy i bardziej powtarzalny niż tradycyjne cele cieczowe
  • Opcjonalna cela klinowa całkowicie eliminująca kłopotliwy fringing
  • Różne długości ścieżki i materiały okien zmieniane w ciągu kilku sekund
  • Łatwa obsługa lepkich materiałów
Powiązanie
Do zainstalowania akcesorium Pearl Liquid Transmission Accessory wymagana jest płyta bazowa >7518 Benchmark baseplate dla konkretnego spektrometru. Wymagany jest zespół optyczny Pearl Z805432 oraz kompletny Oyster typu okna, długości ścieżki i klinowania.
Informacje prawne
Oyster is a trademark of Specac, Inc.
Pearl is a trademark of Specac, Inc.
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)