Kluczowe dokumenty
Z803367
Hellma® liquid calibration standards
UV40, for testing the photometric accuracy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
producent / nazwa handlowa
Hellma 667-UV40
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Certyfikowany płynny wzorzec kalibracyjny 1369 umożliwiający sprawdzanie spektrofotometrów pod kątem dokładności fotometrycznej.
Zawiera:
40 mg dichromianu potasu w kwasie nadchlorowym (667-UV40, długość fali 235; 257; 313; 350 nm).
Inne uwagi
Najbardziej aktualna wersja wytycznych Hellma dotyczących obsługi standardów kalibracji jest dostępna na stronie internetowej Hellma Analytics.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)