Kluczowe dokumenty
Z803103
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press
Wybierz wielkość
1 EA
25 700,00 zł
25 700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
25 700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
25 700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Specac Ltd
metody
IR spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press may be used for the fabrication of free-standing bio-composites by employing two bio-polyesters with different elastic moduli and reinforced with different graphene nanoplatelets.[1] It may also be used to compress iron oxide granules to iron oxide discs to calculate the contact angle for the adsorption of heavy metals from wastewater using granulated iron oxide.[2]
Cechy i korzyści
  • Polycarbonate safety guards
  • Adjustable upper bolster
  • Adjustable pressure control valve
  • Vacuum ports
  • Pressure release valve
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design, production and characterisation ofgranular adsorbent material for arsenic removalfrom contaminated wastewater.
Mangwadi C, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 110, 70-81 (2016)
Effect of graphene nano-platelet morphology on the elastic modulus of soft and hard biopolymers.
Cataldi P, et al.
Carbon, 109, 331-339 (2016)