Z802514
Hellma® all-quartz cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2x10 mm, chamber volume 220 μL, 3 in 1: transmission, fluorescence, 2 optical path lengths
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 176.766-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
8.5 mm
objętość komory
220 μL
długość ścieżki
2x10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
z 2 złączami śrubowymi M 6 x 1
z rurką FEP o długości 500 mm
Dalsze zalety to:
- Elastyczność w użyciu dzięki dwóm różnym długościom ścieżki optycznej w jednej kuwecie
- Brak możliwości wycieku cieczy; cela jest wykonana z monolitycznego szkła kwarcowego
- Łatwe czyszczenie i możliwość sterylizacji w autoklawie ze względu na brak aluminiowej ramy
- Szybkie i bezpieczne podłączanie rurek dzięki innowacyjnemu gwintowi wewnętrznemu ze szkła kwarcowego
- Odporność na naprężenia i chemikalia dzięki zastosowaniu wyłącznie szkła kwarcowego
- Nadaje się do standardowych złączy śrubowych M6
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)