Kluczowe dokumenty
Z801518
Hellma® absorption cuvettes, cells with two chambers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 x 4.375 mm, chamber volume 2 x 1000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 238-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Głębokość
1.5 mm
objętość komory
2 x 1000 μL
długość ścieżki
2 x 4.375 mm
Opis ogólny
2 polerowane okienka; z 2 zatyczkami
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)