Kluczowe dokumenty
Z800864
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
Suprasil® quartz
opis
4 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 117.200F-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
wys. × szer. × śr.
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3500 μL
długość ścieżki
10x10 mm
Opis ogólny
macro, semi-micro, for anaerobic applications
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)