Kluczowe dokumenty
Z800384
Hellma® cuvettes for reflection measurements
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, chamber volume 12000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
optical glass
producent / nazwa handlowa
Hellma (692.091-OG)
Parametry
360-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Wys. × śr.
25 mm × 34 mm
objętość komory
12000 μL
Opis ogólny
cylindryczne komórki bez pokrywek
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)