Kluczowe dokumenty
Z800082
Hellma® liquid calibration standards
UV10, for testing the stray light
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
producent / nazwa handlowa
Hellma 667-UV10
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Certified liquid Hellma® calibration standard to enable the checking of spectrophotometers with respect to stray light.
Consisting of :
Sodium iodide in purified water (667-UV10, wavelength [nm] 259 (cut-off), pathlength 10 mm
Inne uwagi
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)