Kluczowe dokumenty
Z413852
Sigma-Aldrich
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
adapter do szkła, adaptery do szkła
Wybierz wielkość
1 EA
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
214,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)