Y0001721
Rosuvastatin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Rosuvastatin calcium salt
Wybierz wielkość
916,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
916,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rosuvastatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ca+2].Fc3ccc(cc3)c4nc(nc(c4\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C.Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
Klucz InChI
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)