Merck
Y0001613
Clemastine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Clemastine fumarate salt
Wybierz wielkość
165 μG
660,00 zł
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
165 μG
660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26ClNO · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clemastine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
Klucz InChI
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Clemastine for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Murat Baş et al.
The New England journal of medicine, 372(5), 418-425 (2015-01-30)
Angioedema induced by treatment with angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitors accounts for one third of angioedema cases in the emergency room; it is usually manifested in the upper airway and the head and neck region. There is no approved treatment for this
Jung Yeon Kim et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 465-474 (2014-08-01)
The purpose of this study was to develop and validate an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistamines (illegal additives) in dietary supplements. The limits of detection and quantitation of the method ranged from 1.5 to 2.5
Charles I Ezeamuzie et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(2), 444-454 (2014-06-12)
Activation of mast cells and eosinophils is a fundamental process in the pathophysiology of allergic diseases. We have previously reported that the novel enhydrazinone ester CEE-1 (ethyl 4-phenylhydrazinocyclohex-3-en-2-oxo-6-phenyl-1-oate) possesses potent anti-inflammatory activity. We have now tested whether the compound also
Knut Fredrik Seip et al.
Journal of chromatography. A, 1347, 1-7 (2014-05-06)
Electromembrane extraction (EME) was performed on samples containing substantial amounts of NaCl to investigate how the presence of salts affected the recovery, repeatability, and membrane current in the extraction system. A group of 17 non-polar basic drugs with various physical