Kluczowe dokumenty
Y0001420
Stanozolol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Oxymetholone, 17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5α-androstan-3-one, Anasterone
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
stanozolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)