Kluczowe dokumenty
Y0001392
Olanzapine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
Wybierz wielkość
5 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.28
Beilstein:
7485862
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
olanzapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(c(cc1C)C#N)Nc2c(cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
Klucz InChI
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Olanzapine impurity A EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher P Price et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(15), 5512-5517 (2005-04-14)
The discovery and selective production of crystalline polymorphs, an outstanding problem in solid-state chemistry, is of great importance industrially in, for example, the manufacture of pharmaceuticals and pigments. Despite considerable efforts, no reliable method exists to produce all of the
K Adrjanowicz et al.
The Journal of chemical physics, 136(23), 234509-234509 (2012-07-12)
The organic liquid ROY, i.e., 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, has been a subject of detailed study in the last few years. One interest in ROY lies in its polymorph-dependent fast crystal growth mode below and above the glass transition temperature. This growth mode
Ye Sun et al.
The Journal of chemical physics, 131(7), 074506-074506 (2009-08-28)
The liquid dynamics of 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, named ROY for its red, orange, and yellow crystal polymorphs, was characterized by dielectric spectroscopy and differential scanning calorimetry. Four of these polymorphs show fast "diffusionless" crystal growth at low temperatures while three others do
Ying Diao et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 673-684 (2011-12-06)
Although nanoporous materials have been explored for controlling crystallization of polymorphs in recent years, polymorphism in confined environments is still poorly understood, particularly from a kinetic perspective, and the role of the local structure of the substrate has largely been
Lian Yu
Accounts of chemical research, 43(9), 1257-1266 (2010-06-22)
Diamond and graphite are polymorphs of each other: they have the same composition but different structures and properties. Many other substances exhibit polymorphism: inorganic and organic, natural and manmade. Polymorphs are encountered in studies of crystallization, phase transition, materials synthesis