Y0001383
Homatropine methylbromide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Homatropine methylbromide, Homatropine methobromide
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
homatropine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FUFVKLQESJNNAN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)