Y0001354
Betaxolol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
betaxolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C1)COc2ccc(cc2)CCOCC3CC3
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Klucz InChI
DQRZXLUCRJNWKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)