Merck
Y0001137
Clobetasone butyrate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Clobetasone butyrate, 21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
Wybierz wielkość
20 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32ClFO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
478.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clobetasone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Klucz InChI
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Clobetasone butyrate for system suitability EP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Nivenius et al.
Eye (London, England), 21(7), 968-975 (2006-05-09)
The main objective of this explorative study was to evaluate if tacrolimus ointment could be safer than corticosteroid ointment, with special reference to the intraocular pressure in the treatment of eyelid eczema in patients with atopic keratoconjunctivitis (AKC). Secondary aims
Acute anterior uveitis.
Andreé Curi et al.
Clinical evidence, (9)(9), 691-696 (2004-09-16)
Sweet's syndrome masquerading as figurate erythema.
Barbara Behm et al.
International journal of dermatology, 51(9), 1101-1103 (2012-02-11)
Ingestion of topical steroid triggering pustular psoriasis?
S D Orpin et al.
The British journal of dermatology, 153(3), 680-682 (2005-08-27)
Stephen Shei Dei Yang et al.
The Journal of urology, 173(4), 1361-1363 (2005-03-11)
We report a prospective randomized study comparing the effects of highly potent and moderately potent topical steroids in treating pediatric phimosis. A total of 70 boys 1 to 12 years old with phimosis were randomly assigned to receive topical application