Merck
Y0001061
Cyanidin chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
Wybierz wielkość
25 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
anthocyanins, cyanidin chloride
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
Klucz InChI
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1151924PHR269594099
Cyanidin chloride analytical standard
94099
Cyanidin chloride
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
food and beverages
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
anthocyanins, cyanidin chloride
API family
cyanidin chloride, anthocyanins
API family
anthocyanins, cyanidin chloride
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorek cyjanidyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Anthocyanidin. Pigment found in several varieties of berries. Antioxidant.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaonan Sui et al.
Food chemistry, 148, 342-350 (2013-11-23)
The non-isothermal degradation of two cyanidin-based anthocyanins, cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-rutinoside, was investigated in aqueous system within the temperature range from 100 to 165 °C, and the degradation kinetics was modelled using Monte Carlo simulation. The two anthocyanins showed different stability
Wei Huang et al.
Nature communications, 5, 4851-4851 (2014-09-23)
Conspecific and heterospecific aboveground and belowground herbivores often occur together in nature and their interactions may determine community structure. Here we show how aboveground adults and belowground larvae of the tallow tree specialist beetle Bikasha collaris and multiple heterospecific aboveground
Katrin Scheit et al.
Anticancer research, 34(10), 5337-5350 (2014-10-03)
Inhibitors of catalase (such as ascorbate, methyldopa, salicylic acid and neutralizing antibodies) synergize with modulators of nitric oxide (NO) metabolism (such as arginine, arginase inhibitor, NO synthase-inducing interferons and NO dioxygenase inhibitors) in the singlet oxygen-mediated inactivation of tumor cell
Yue Zhu et al.
Planta, 241(5), 1075-1089 (2015-01-13)
Metabolic profiling, gene cloning, enzymatic analysis, ectopic expression, and gene silencing experiments demonstrate that the anthocyanidin reductase (ANR) pathway is involved in the biosynthesis of proanthocyanidins in upland cotton. Proanthocyanidins (PAs) are oligomeric or polymeric flavan-3-ols, however, the biosynthetic pathway
Ra-Jeong Kim et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(7), 937-943 (2014-03-20)
Recent research on tendinopathy has focused on its relationship to programmed cell death. Increased autophagy has been observed in ruptured rotator cuff tendon tissues, suggesting a causal relationship. We investigated whether autophagy occurs in human rotator cuff tenofibroblast death induced