Kluczowe dokumenty
Y0000804
Fluorescein impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
10 μG
613,00 zł
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
613,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluorescein
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Klucz InChI
KIEFFPFIBREPIX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zanieczyszczenie fluoresceiny C EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)