Merck
X15
Triton X-15
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable, hybridization: suitable, protein purification: suitable
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
InChI key
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Jairus Kleinert et al.
Biomicrofluidics, 9(3), 034104-034104 (2015-06-06)
The operation of digital microfluidic devices with water droplets manipulated by electrowetting is critically dependent on the static and dynamic stability and lubrication properties of the oil films that separate the droplets from the solid surfaces. The factors determining the
Abdullah Taner Bi Şgi N
Journal of AOAC International, 102(5), 1516-1522 (2019-05-16)
Background: Copper (Cu) is an essential metal for humans at certain concentrations. However, it can be toxic at higher concentrations. Therefore, determination of Cu content of foodstuff is important. Objective: The aim of the study was to develop a simple
Demirhan Citak et al.
Journal of AOAC International, 95(4), 1170-1175 (2012-09-14)
A cloud point extraction procedure was optimized for the separation and preconcentration of lead(II), cadmium(II), copper(II), and iron(III) ions in various water and canned food samples. The metal ions formed complexes with 2,6-diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine that were extracted by surfactant-rich phases in