Merck
W509348
Sigma-Aldrich
Diethyl adipate
≥99%, FG
Synonim(y):
Hexanedioic acid 1,6-diethyl ester, NSC 19160, NSC 3363
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCO(CH2)4COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Beilstein:
1780035
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.348
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−20-−19 °C (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)