VT000216
Listeria monocytogenes serovar 4b WDCM 00021 Vitroids
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
L. monocytogenes serovar 4b WDCM 00021 Vitroids, Listeria monocytogenes serovar 4b WDCM 00021 Vitroids, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Listeria monocytogenes
Listeria spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Inne uwagi
Other cell culture collections:
- DSM 27575
- ATCC® 13932
- NCTC 10527
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.