Merck
UST113
NWTPH-HCID Surrogate Standard
certified reference material, 5000 μg/mL in methylene chloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-838-9
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1.5 mL each
manufacturer/tradename
RTC UST-113
concentration
5000 μg/mL in methylene chloride
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Opis
    4-Bromofluorobenzene
    Pentacosane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)