TBN1
Total Base Number Standard
ASTM D 2896 (0.99 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Synonim(y):
TBN-Standard
Wybierz wielkość
1570,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1570,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D2896
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 1 × 125 g
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
neat
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wyprodukowane i zweryfikowane w podwójnie akredytowanym laboratorium ISO 17025 i ISO 17034, zgodnie z UKAS.
- W pełni identyfikowalne z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i inne uznane krajowe laboratoria normalizacyjne.
- Certyfikowany zgodnie z ASTM D2896 i innymi równoważnymi procedurami IP 276, ISO 3771 i BS 2000 część 276.
- Zazwyczaj stosowany w analizie zużytych olejów i smarów, ale nie tylko
- Dostępne w opakowaniach pojedynczych 125 g lub w opakowaniach potrójnych tej samej wielkości
- Dostarczane w szklanych opakowaniach z zabezpieczeniem przed manipulacją w celu zapewnienia integralności próbki
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)