Merck
T9890
Supelco
Testosterone 17-phenylpropionate
analytical standard
Synonim(y):
4-Androsten-17β-ol-3-one 17-phenylpropionate, Testosterone hydrocinnamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
kontrola substancji
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
InChI
1S/C28H36O3/c1-27-16-14-21(29)18-20(27)9-10-22-23-11-12-25(28(23,2)17-15-24(22)27)31-26(30)13-8-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,18,22-25H,8-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
Klucz InChI
HHSXYDOROIURIP-FEZCWRLCSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Pohl-Apel
Brain research, 336(2), 381-383 (1985-06-17)
Female zebra finches can be induced to develop a male-like song system by being exposed to a steroid as nestlings. After subsequent testosterone treatment they develop song whose quality depends on age and duration of early steroid treatment. This study
N A Arutiunian et al.
Problemy endokrinologii, 33(6), 59-61 (1987-11-01)
In female rats subjected to early neonatal androgenization (50 micrograms of testosterone propionate) the uterus at the age of maturity is of normal sizes and mass whereas its hydro-structure is substantially changed: the content of stromal elements is increased and
Serioangiographic study of protective action of cyproterone acetate against renal vasospasm following testosterone plus vasopressin administration in rats.
J Kocsis et al.
Investigative radiology, 17(3), 254-258 (1982-05-01)
L Williams et al.
Nucleic acids research, 11(15), 5021-5036 (1983-08-11)
Testosterone controls the synthesis of seminal vesicle protein F in male rats by regulating the cellular concentration of its mRNA (mRNAF). Phage lambda recombinants have been isolated containing the complete F gene. In addition plasmids have been constructed containing cDNAF
M C Dumasia et al.
Journal of chromatography, 377, 23-33 (1986-04-25)
A gas chromatographic-mass spectrometric (GC-MS) method using three analytes to detect and confirm the administration to equine male castrates of veterinary pro-drugs based upon esters of testosterone is described. The method involves extraction of steroid conjugates from horse urine by