Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
Quality Segment
mol wt
estimated mol wt 1309
composition
stearic acid, 40-60% , total stearic and palmitic acid, ≥90%
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
27 mg/L
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
greener alternative category
, Aligned
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
TWEEN 60 is a niosome.
Application
Features and Benefits
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description non-ionic detergent | description for synthesis | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level - |
| greener alternative category , Aligned | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
| greener alternative product characteristics Use of Renewable Feedstocks | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| CMC 27 mg/L | CMC - | CMC - | CMC - |
| mol wt estimated mol wt 1309 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?