Przejdź do
SQC082
Solids in Soil
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
238-878-4
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-082
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLNLOAM6SQC014SQC003
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
RTC SQC-082
manufacturer/tradename
RTC CLNLOAM-6-100
manufacturer/tradename
RTC SQC-014
manufacturer/tradename
RTC SQC-003
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c