Merck
SMB00958
Sigma-Aldrich
N-Desmethyl imatinib
≥95%, research grade
Synonim(y):
N-(4-metylo-3-(4-(pirydyn-3-ylo)pirymidyn-2-yloamino)fenylo)-4-(piperazyn-1-ylometylo)benzamid, N-[4-metylo-3-[[4-(3-pirydynylo)-2-pirymidynylo]amino]fenylo]-4-(1-piperazynylometylo)benzamid, N-desmetylimatynib, CGP74588, Desmethyl Gleevec, Norimatinib
Wybierz wielkość
5 MG
1180,00 zł
25 MG
4490,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1180,00 zł
25 MG
4490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29N7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.58
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.77
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
479.58 g/mol
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
metody
HPLC: suitable
rozpuszczalność
ethanol: 0.20 mg/mL
DMF: 16 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N5(CCNCC5)Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3nc(ccn3)c4cnccc4
InChI
1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
Klucz InChI
BQQYXPHRXIZMDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-desmetyl imatynib jest farmakologicznie aktywnym metabolitem imatynibu o długim okresie półtrwania w fazie eliminacji. Imatynib jest metabolizowany do N-desmetyl imatynibu przez CYP 3A4 i 2C8.
Zastosowanie
Zastosowanie: Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hans-Peter Gschwind et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 33(10), 1503-1512 (2005-07-12)
Imatinib mesylate (GLEEVEC, GLIVEC, formerly STI571) has demonstrated unprecedented efficacy as first-line therapy for treatment for all phases of chronic myelogenous leukemia and metastatic and unresectable malignant gastrointestinal stromal tumors. Disposition and biotransformation of imatinib were studied in four male
Muhammad Suleman Khan et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 46(3), 278-287 (2015-07-15)
1. Imatinib is metabolized to N-desmethyl imatinib by CYPs 3A4 and 2C8. The effect of CYP2C8*3 genotype on N-desmethyl imatinib formation was unknown. 2. We examined imatinib N-demethylation in human liver microsomes (HLMs) genotyped for CYP2C8*3, in CYP2C8*3/*3 pooled HLMs
Yuji Mukai et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1137, 121928-121928 (2019-12-27)
Therapeutic drug monitoring is important in patients taking BCR-ABL and Bruton's tyrosine kinase inhibitors (TKIs). Some TKI active metabolites with long elimination half-lives, such as dihydrodiol ibrutinib (DHI), N-desmethyl imatinib (N-DI), and N-desmethyl ponatinib (N-DP), have been characterized, indicating that