Kluczowe dokumenty
SK011
Supelco
DECACHLOROBIPHENYL SURROGATE SPIKE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analit
Opis
    Decachlorobiphenyl 1500 µg/mL
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11.99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patricia I Salvarani et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 76(3), 425-434 (2019-01-03)
The investigation of organochlorine pesticides (OCPs) levels in sea turtles is an important issue in conservation research, due to the harmful effects of these chemicals. In the present study, OCPs concentrations were determined in the eggs of two sea turtle