Kluczowe dokumenty
SIAL301NN50CB
Centrifuge Tube, PP, Conical bottom
capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
Materiały
conical bottom
natural cap
natural tube
polypropylene
opakowanie
pkg of 20 × 25 ea
Wysokość
115.8 mm
pojemność
50 mL
Średnica
27.95 mm
dopasowywanie
28-415
Opis ogólny
Probówki wirówkowe ze stożkowym dnem i zakrętką. Z podziałką z pustym obszarem do etykietowania. Dostarczane jako opakowanie zbiorcze.
Sterylne probówki wirówkowe ze stożkowym dnem i zakrętką. Oznaczone podziałką z pustym obszarem do etykietowania. Dostarczane jako opakowanie zbiorcze.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)