Kluczowe dokumenty
SIAL301NN15CSB
Centrifuge Tube, PP, Conical bottom
capacity 15 mL, sterile; γ-irradiated
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
Materiały
conical bottom
natural cap
natural tube
polypropylene
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
pkg of 20 × 25 ea
Wysokość
121.8 mm
pojemność
15 mL
Średnica
16 mm
dopasowywanie
20-415
Opis ogólny
Probówki wirówkowe ze stożkowym dnem i zakrętką. Z podziałką z pustym obszarem do etykietowania. Dostarczane jako opakowanie zbiorcze.
Sterylne probówki wirówkowe ze stożkowym dnem i zakrętką. Oznaczone podziałką z pustym obszarem do etykietowania. Dostarczane jako opakowanie zbiorcze.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)