Key Documents
SIAL113NN2L
Wide-Mouth Boston Round Bottle. HDPE
capacity 2 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
high-density polyethylene bottle
natural bottle
natural cap
polypropylene cap
round bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 3 × 2 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Wysokość
245 mm
pojemność
2 L
Średnica
119 mm
dopasowywanie
100-415
Opis ogólny
These bottles have reliable durability and excellent chemical resistance. They can used for packing, shipping and storage purposes. Supplied with leak-proof polypropylene screw cap.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)