Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
compatibility
for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| compatibility for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20 | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| analyte chemical class(es) sugars | analyte chemical class(es) sugars (sucrose) | analyte chemical class(es) sugars (glucose) | analyte chemical class(es) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?