Przejdź do
MAK368
Zestaw do kolorymetrycznego/fluorometrycznego oznaczania skrobi
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
Skrobia jest złożonym węglowodanem składającym się z dużej liczby jednostek glukozy. Wszystkie rośliny zawierają skrobię w postaci amylozy (liniowy polimer α-1,4) i amylopektyny (silnie α1,6 rozgałęziony polimer α-1,4). Skrobia zazwyczaj zawiera 0-25% amylozy i 75-100% amylopektyny.
Application
Odpowiedni do pomiaru skrobi w różnych próbkach
Biochem/physiol Actions
Zestaw Starch Assay Kit zapewnia łatwą i wygodną metodę pomiaru poziomu skrobi w różnych próbkach. W teście skrobia jest hydrolizowana do glukozy, która jest utleniana w celu wygenerowania koloru (przy A570 nm) i fluorescencji (ex = 535 nm/em = 587 nm). Test może wykrywać skrobię w stężeniach od 0,0004 do 2 mg/ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9679S2004
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
-
description
Soluble
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
-
usage
-
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
-
detection method
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this starch test kit differentiate between starch and glycogen?
    1 answer
    1. The kit protocol hydrolyzes and oxidizes amylopectin, which is composed of the same subunits with the same number of bonds as glycogen. Therefore, it is not expected that this kit will differentiate between starch and glycogen.