RDEN2002
Relative Density Standard (20°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.7145 at 20 °C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowane standardy gęstości względnej Paragon ISO 17025 / ISO 17034 służą do weryfikacji przyrządów używanych do pomiaru gęstości materiałów, które są płynne w żądanej temperaturze testowej w zakresie od 15°C do 150°C.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)