Kluczowe dokumenty
QC1283
Supelco
Residue Sample 2
certified reference material
Wybierz wielkość
1 G
128,10 zł
128,10 zł
Cena katalogowa183,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
128,10 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
128,10 zł
Cena katalogowa183,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-039-2
stężenie
in saline
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1