Merck
PHR8965
Supelco
Dextroamphetamine Related Compound B
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Beilstein:
742120
Numer MDL:
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
gęstość
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)