PHR3834
Open Ring Aztreonam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid, (2S,3S)-2-{(Z)-2-[2-Aminothiazol-4-yl]-2-[2-carboxypropan-2-yloxyimino]acetamido}-3-(sulfoamino)butanoic acid
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1046409
rodzina API
aztreonam
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 25 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Klucz InChI
IBLNMEMSULYOOK-VEHQQRBSSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)