Kluczowe dokumenty
PHR3458
Supelco
Chlorowodorek lewokabastyny
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Levocabastine Hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30ClFN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.98
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to EP L0390000
traceable to USP 1359856
rodzina API
levocabastine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](CC2)N3C[C@H]([C@](CC3)(c4ccccc4)C(=O)O)C)C#N.Cl
InChI
1S/C26H29FN2O2.ClH/c1-19-17-29(16-15-26(19,24(30)31)21-5-3-2-4-6-21)23-11-13-25(18-28,14-12-23)20-7-9-22(27)10-8-20;/h2-10,19,23H,11-17H2,1H3,(H,30,31);1H/t19-,23-,25-,26-;/m1./s1
Klucz InChI
OICFWWJHIMKBCD-VALQNVSPSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)