PHR3401
Carbidopa Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
3-O-Methylcarbidopa, (RS)-2-Hydrazino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1095517
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(CC(C)(NN)C(O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16)
Klucz InChI
CZEXQBQCMOVXGP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.