Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
300 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
989,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1478403
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 300 mg
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2COc3ccc(CC(O)=O)cc13
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
InChI key
HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| agency traceable to USP 1478403 | agency - | agency USP | agency USP |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| packaging pkg of 300 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olopatadine Hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?