Przejdź do
1478425
USP
Olopatadyna Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(11Z)-11-[3-( Dimethyloxidoamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Olopatadine N-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
35 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Masa cząsteczkowa:
353.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
olopatadine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny USP Olopatadine Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Olopatadine Hydrochloride
  • Olopatadyny chlorowodorek roztwór do oczu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
147843613702911478403
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
olopatadine
API family
olopatadine
API family
loratadine
API family
olopatadine
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)