Kluczowe dokumenty
PHR3019
Lansoprazole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole
Wybierz wielkość
3020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3020,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1356927
rodzina API
lansoprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Klucz InChI
TVMJMCGRSSSSDJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)