Merck
PHR2888
Supelco
Nitazoxanide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Nitazoxanide, NTZ; 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
Wybierz wielkość
400 MG
718,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 MG
718,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1463960
rodzina API
nitazoxanide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
Klucz InChI
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Nitazoxanide is an inhibitor of pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR); Antimicrobial recently found to kill both non-replicating and replicating mycobacteria.
Nitazoxanide is an inhibitor of pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR); FDA approved anti-parasitic drug (2002). Recent work (C & EN Sept. 14, 2009, p. 28) highlights that NTZ kills non-replicating and replicating TB bacteria and no apparent resistance is detected.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)