PHR2140
4-Isopropylcinnamic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
cinnamic acid
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
Klucz InChI
SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)