Merck
PHR1302
Supelco
Pramoxine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Pramoxine hydrochloride, 4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
453,00 zł
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
453,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1554002
rodzina API
pramoxine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Klucz InChI
SYCBXBCPLUFJID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek pramoksyny jest solą chlorowodorkową pramoksyny, szeroko stosowaną ze względu na jej miejscowe właściwości znieczulające i przeciwświądowe. Jego zdolność do łagodzenia swędzenia wynika z jego stabilizującego wpływu na błony neuronalne zakończeń nerwowych. Jest szeroko stosowany jako lek przeciwbólowy w różnych schorzeniach, takich jak podrażnienia skóry, wysypki, hemoroidy i drobne rany. [1][2][3]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek pramoksyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia w oznaczaniu analitu w preparatach farmaceutycznych techniką chromatograficzną.[3][4]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Topical anesthetic for skin or mucous membranes
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1519 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative study of two different chromatographic approaches for quantitation of hydrocortisone acetate and pramoxine hydrochloride in presence of their impurities
Ibrahim F, et al.
Journal of food and drug analysis, 26(3), 1160-1170 (2018)
Simultaneous determination of pramoxine HCl and benzalkonium chloride in wound care solutions by HPLC
Tavlarakis P,et al
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2(6), 722-727 (2010)
Efficacy and onset of action of hydrocortisone acetate 2.5% and pramoxine hydrochloride 1% lotion for the management of pruritus: results of a pilot study
Kircik LH
The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 4(2), 48-48 (2011)
Gary Grove et al.
Cutis, 73(2), 135-139 (2004-03-19)
An open-label, single-center, observer-blinded, controlled trial was conducted during the winter months to evaluate the moisturizing and antipruritic effects of a unique formulation of lactic acid 12% neutralized with ammonium hydroxide and pramoxine hydrochloride (HCl) 1% in 24 women with