Przejdź do
PHL89260
Primulic acid II
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Primulasaponin II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H96O27
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1237.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥80.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]%11O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%11O)O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(=O)O)O[C@@H]5C([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@]([C@]8([C@]9(OC[C@]%10([C@H]9CC(CC%10)(C)C)[C@@H](C8)O)CC7)C)(CC6)C)(CC5)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@
InChI
1S/C59H96O27/c1-23-32(64)35(67)39(71)49(78-23)85-45-36(68)34(66)25(19-60)79-51(45)83-43-41(73)44(47(74)75)84-52(46(43)86-50-40(72)37(69)42(26(20-61)80-50)82-48-38(70)33(65)24(62)21-76-48)81-31-11-12-55(6)27(54(31,4)5)9-13-56(7)28(55)10-14-59-29-17-53(2,3)15-16-58(29,22-77-59)30(63)18-57(56,59)8/h23-46,48-52,60-73H,9-22H2,1-8H3,(H,74,75)/t23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46+,48-,49-,50-,51-,52+,55-,56+,57-,58+,59-/m0/s1
InChI key
PDCAFVYIKFVFFL-IRJCFPFDSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89259PHL83289PHL82880
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥80.0% (HPLC)
assay
≥75.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)