Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2730,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥75.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]%10O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%10O)O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(=O)O)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@]8(OC[C@]9([C@H]8CC(CC9)(C)C)[C@@H](C7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@@H](
InChI
1S/C54H88O23/c1-22-30(58)33(61)36(64)44(70-22)76-41-35(63)32(60)24(20-56)72-46(41)74-39-38(66)40(43(67)68)75-47(42(39)77-45-37(65)34(62)31(59)23(19-55)71-45)73-29-11-12-50(6)25(49(29,4)5)9-13-51(7)26(50)10-14-54-27-17-48(2,3)15-16-53(27,21-69-54)28(57)18-52(51,54)8/h22-42,44-47,55-66H,9-21H2,1-8H3,(H,67,68)/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,44-,45-,46-,47+,50-,51+,52-,53+,54-/m0/s1
InChI key
DQUUSJCGJNQFPG-CBMAJASRSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?