Merck
PHL83490
Daphnoretin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Thymelol
Wybierz wielkość
10 MG
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
[o]1c2c(cc([c]1=O)Oc3cc4[o][c](ccc4cc3)=O)cc(c(c2)O)OC
InChI
1S/C19H12O7/c1-23-16-6-11-7-17(19(22)26-15(11)9-13(16)20)24-12-4-2-10-3-5-18(21)25-14(10)8-12/h2-9,20H,1H3
Klucz InChI
JRHMMVBOTXEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)